Learn More
Borer Chemie™ glisseal HV
Codice prodotto. 17794049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 30 g
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17794049 10 x 30 g pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17794049 Fornitore Borer Chemie™ N. del fornitore 514300.00CA30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    168.57€ / pezzi 10
    Risparmia 58.43€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Grasso da laboratorio senza silicone con elevata resistenza all'alto vuoto. Per la sigillatura e la lubrificazione di giunti fissi e rotanti in vetro e di raccordi in plastica e metallo. glisseal HV è altamente resistente alle temperature e non cola.
  • Senza silicone
  • resistente all’alto vuoto
  • in tubi pratici
  • molto economico, può essere applicato solo in modo molto sottile
  • eccellente stabilità alla temperatura da -40 °C a +220 °C
  • consistenza costante, nessun punto di caduta
  • resistente alla maggior parte degli acidi, degli alcali e dei gas
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Product Type A base di paraffina
Formato Pasta
Da utilizzare con (applicazione) Specifico per impieghi in condizioni di alto vuoto
Colore Marron scuro
Imballaggio Scatola con 10 tubetti da 30 g
Quantità 10 x 30 g
Peso (sistema imperiale) 10.5 oz.
Peso (sistema metrico) 300 g