Learn More
Brady™ GlobalMark™ Indoor/Outdoor Grade Vinyl (B-595) Tapes, Purple
Conform well to irregular, curved, rough and highly textured surfaces. Brady™ GlobalMark™ Indoor/Outdoor Grade Vinyl (B-595) Tapes are perfect for harsh, industrial environments.
697.00€
Specifica
| Descrizione | Suggested Ribbon Series: R10000 |
|---|---|
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent, Cold-temperature |
| Rivestimento | None |
| Colore | Purple |
| Finitura | Gloss |
| Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) nastro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) nastro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15252936
|
Brady™
113147 |
2.25 in. |
697.00€
pezzi 1 |
Spedizione stimata: 16-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
Descrizione
- Adhere to difficult low surface energy items
- 5 year outdoor durability
- Sticks to high textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes
Specifica
| Suggested Ribbon Series: R10000 | |
| None | |
| Gloss | |
| Vinyl Film (B-595) | |
| Non-sterile | |
| GlobalMark™ Label Maker | |
| -40°C | |
| -40°F to +180°F | |
| 0.004 in. | |
| 100 ft. |
| Acrylic, Permanent, Cold-temperature | |
| Purple | |
| Continuous | |
| Thermal Transfer | |
| Arc Flash Labels, Arrow Tape, Pipe and Valve Marking, Safety and Compliance ID, Visual Workplace Labeling, Warehouse Marking | |
| 1 | |
| 1 Roll/Box | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm |