Learn More
Brady™ GlobalMark™ Two Color Labeling Ribbons With Panel
GlobalMark™ Printer Ribbonstony are super-tough, smear-proof GlobalMark™ ribbons that ensure your printed text lasts for years outdoors and in industrial environments.
275.00€ - 358.00€
Specifica
Product Type Labeling Ribbon, 2 Color
Da utilizzare con (apparecchiatura) GlobalMark Printer
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Dimensioni (L x P) 60 m x 105 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
11589303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076775
Blue 60 m x 105 mm
358.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11579303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076774
Blue 60 m x 105 mm
358.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11529303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076763
Red 60 m x 105 mm
358.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11519303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076762
Black 60 m x 105 mm
358.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11569303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076771
Orange 60 m x 105 mm
358.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11559303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076770
Black 60 m x 105 mm
358.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11539303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076766
Yellow 60 m x 105 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11599303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076782
Blue 60 m x 105 mm
358.00€
1 scatola
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10011213
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
076767
Yellow 60 m x 105 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • 16 in. panels of two different colors enable users to print two colors onto a label without having to swap ribbons
  • R4400 Series Resin Formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material
  • Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
  • Ribbons ship self-contained in cartridges that drop straight into the GlobalMark™ printer and "click" right into place
Specifica
Specifica
Labeling Ribbon, 2 Color
60 m
60 m x 105 mm
GlobalMark Printer
105 mm