Learn More
Globe Scientific 12 x 75mm Culture Tubes
Codice prodotto. 31922629 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Natural
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Sterilità Dimensione della confezione
31922629 Natural Polypropylene Non-sterile pezzi 1000
31923488 Clear Polystyrene Sterile pezzi 500
31922532 Natural Polypropylene Sterile pezzi 500
31922502 Clear Polystyrene Non-sterile pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31922629 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 110406
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Plastic 5mL culture tubes.
  • Polypropylene tubes with round bottoms without rim
  • 5mL capacity
  • Dual position snap caps (not attached)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Dual-position Cap
Colore Natural
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 5 mL
RCF max 3,000 rpm
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Test Tube