Learn More
Globe Scientific 17 x 100mm Test Tubes
Codice prodotto. 31922911 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
Graduated:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Graduated Dimensione della confezione
31922911 Polypropylene No pezzi 1000
31922804 Polystyrene No pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31922911 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 110186
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Molded from premium-grade polystyrene for clarity, or polypropylene for impact strength and stability to common acids, alkalis and solvents
  • Available in Polypropylene and Polystyrene
  • Used for laboratory applications
  • Come in wide range of sizes
Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation
Polypropylene tubes
Withstand 3000rpm during centrifugation
Autoclavable and freezable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Test Tube