Learn More
Globe Scientific 4 oz. Specimen Containers
Codice prodotto. 11592405 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Green
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Colore Dimensione della confezione
11592405 Sterile Green Pezzo
31922641 Non-sterile Red pezzi 500
31922333 Sterile Red pezzi 100
31922748 Sterile Green pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11592405 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 86775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    127.43€ / pezzi 1
    Risparmia 14.57€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
With EZ-Turn quarter turning screw cap designed to assist in prevention of carpal tunnel syndrome
  • Polypropylene containers with polyethylene caps
  • Used for collecting urine sample
  • Graduated to 100mL with frosted writing area
  • Comes with trilingual patient ID label
  • Sterile
Specifica
Attuazione Manual
Modalità HVP1-1
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Green
No. of Ports 2 Ports