Learn More
Globe Scientific Globe Scientific 50mL Clinical Centrifuge Tube
Codice prodotto. 31923487 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31923487 50 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31923487 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6287
Spedizione stimata: 11-01-2027
Designed for most clinical applications
  • Tube made of polypropylene
  • Blue, high-density polyehtylene leak resistant screw-cap ensures tight seal
  • Feature easy-to-read black graduation marks in 0.5mL increments
  • White writing area for sample identification
  • Autoclavable (without caps)
Specifica
Colore chiusura Blue
Diameter (English) Outside 1.18 in.
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.6 oz.
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Attached Flat Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Graduated Yes
Graduazioni Black Printed
Product Type Clinical Centrifuge Tube
RCF max 8500 x g