Learn More
Globe Scientific Globe Scientific 50mL Polypropylene Centrifuge Tube
Sfoglia Tutto Globe Scientific ProdottiDescrizione
- Feature flat-top, plug-seal leak resistant, red screw caps
- Printed with white graduation marks in 0.5mL increments
- White writing area for sample identification
- Spin Rate: 10,000 RCF (12,320 x g)
- Dimensions: 29.5 x 114mm
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Red |
| Diameter (English) Outside | 1.16 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.6 oz. |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | Attached Screw Cap |
| Chiusura inclusa | Yes |
| Diametro (sistema metrico) | 29.5 mm |
| Vedi altri risultati |