Learn More
Globe Scientific 72-Place Wall Mountable Laboratory Drying Racks
Sfoglia Tutto Globe Scientific ProdottiDescrizione
- Closed ended peg sockets to eliminate leakage
- Seamless drip channel with draining hose
- Available with 72 large and 11 small interchangeable pegs
- Supplied with Mounting kit for hanging and hooks for joining additional racks
- Rust and stain proof
Specifica
Specifica
| Materiale | Polystyrene |
| Posizioni | 72 |
| Larghezza (sistema imperiale) | 17.7 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 24.8 in. |
| Profondità (sistema imperiale) | 4.3 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 11 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 63 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 45 cm |