Learn More
Globe Scientific Polypropylene Sample Cup for Alpha Wassermann™ ACE and Gilford™ Analyzers
Codice prodotto. 31922712 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Alpha Wassermann ACE and Gilford Analyzers
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31922712 Alpha Wassermann ACE and Gilford Analyzers pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31922712 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 5545
Spedizione stimata: 29-12-2026
For use with Alpha Wassermann ACE and Gilford analyzers.
  • Capacity: 0.5mL
  • Dimensions: 0.3 x 0.8 in. (10 x 22mm)
Specifica
Tipo Sample Cup
Da utilizzare con (apparecchiatura) Alpha Wassermann ACE and Gilford Analyzers
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Quantità 1000/Pk.