Descrizione
- For use with Elan Atac 8000 analyzers
- Material: Polystyrene
- Quantity: 1000/Pk.
Specifica
Specifica
| Tipo | Sample Cup |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elan Atac 8000 analyzers |
| Quantità | 1000/Pk. |