Learn More
Globe Scientific Accessories for Spectrophotometer Cuvettes
Codice prodotto. 31922903 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
LDPE
Polyethylene
Polystyrene
Tipo:
Cuvette Holder
Plug Cap
Stirring Stick
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Tipo Dimensione della confezione
31922903 LDPE Plug Cap pezzi 1000
31922764 Polyethylene Cuvette Holder pezzi 5
31922901 Polystyrene Stirring Stick pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31922903 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 111167
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
For use with Spectophotometer cuvettes
  • Polyethylene made 12-place cuvette holder of 170 x 50 x 15mm dimensions
  • LDPE snap caps for square cuvettes for added protection against spillage and contamination
  • Polystyrene disposable 90mm stirring stick for access to the bottom of cuvettes
Specifica
Tipo Plug Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometer cuvettes
Materiale LDPE
Lunghezza del percorso 10 mm