Descrizione
- For use with Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500, and 5000 analyzers
- Material: Polystyrene
- Capacity: 2mL
Specifica
Specifica
| Tipo | Sample Cup |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500, and 5000 analyzers |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Quantità | 1000/Pk. |