Learn More
Globe Scientific Dispenser For Borosilicate Glass Culture Tubes; for 75mm Tubes
Codice prodotto. 31923107 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
For 10 x 75mm and 12 x 75mm tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31923107 For 10 x 75mm and 12 x 75mm tubes pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31923107 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 1590
Spedizione stimata: 11-01-2027
Metal Dispenser, for 10 x 75mm and 12 x 75mm tubes
Metal dispenser
Heavy Duty dispenser
  • Made from white painted metal and feature a flexi-glass cover that pulls up to dispense the tubes
  • Each dispenser holds one box of 250 glass tubes
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, ASTM E 890, Type 1
Capacità (sistema metrico) For 10 x 75mm and 12 x 75mm tubes
Materiale Metal