Learn More
Globe Scientific Borosilicate Glass Culture Tubes
Codice prodotto. 31923969 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
10 mL
14 mL
19 mL
26 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
31923969 10 mL 100 mm 13 mm pezzi 1000
31923971 3 mL 75 mm 10 mm pezzi 1000
31922479 26 mL 150 mm 16 mm pezzi 1000
31922159 14 mL 100 mm 16 mm pezzi 1000
31922956 19 mL 125 mm 16 mm pezzi 1000
31921444 6 mL 75 mm 12 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31923969 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 1510
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Reduces pH changes and contaminants that are potentially leached from tubes made from soda lime glass
  • Used for tissue culture and blood banks
  • Comes with well-rounded bottoms and smooth fire-polished rims
  • Rigidly controlled dimensional specifications
  • Autoclavable and chemical resistant
  • Melting Temperature: 1460°C (±20°C)
  • Softening Temperature: 1220°C (±20°C)
  • Freezing point: -50°C
  • Spin rate: Max. ∽4500 rpm
  • Available in six sizes
  • Made from superior quality borosilicate glass
  • Dispenser is available; sold separately
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, ASTM E 890, Type 1
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con For tissue culture and blood banks
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Product Type Culture Tube