Learn More
Globe Scientific Flanged Plug Caps For 16mm Tubes
Codice prodotto. 31922745 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Lavender
Orange
Red
White
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31922745 Black pezzi 10000
31923034 Green pezzi 10000
31922571 Lavender pezzi 10000
31922027 Blue pezzi 10000
31922551 White pezzi 10000
31921871 Red pezzi 10000
31923006 Orange pezzi 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 31922745 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 116152K
Spedizione stimata: 11-01-2027
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
  • Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
  • Available in seven colors for sample identification purposes
Specifica
Include 2 flexible flanges
Product Type Flange Plug Cap
Materiale Polyethylene
Colore Black
Dimensioni (sistema imperiale) 0.62 in.
Dimensioni (sistema metrico) 16 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16 mm Tubes