Learn More
Globe Scientific Multi-purpose Containers with Lids
Codice prodotto. 31922170 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922170 240 mL pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31922170 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 270008
Spedizione stimata: 11-01-2027
  • This popular line of containers feature tight-sealing leak-resistant snap-on caps and are ideal for long-term storage. The containers have flat lids and are stackable.
Specifica
Profondità (sistema metrico) 9.5 cm
Profondità (sistema imperiale) 3.75 in.
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Colore White
Product Type Specimen Container
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Materiale HDPE
Da utilizzare con (applicazione) Long term storage
Altezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Capacità 240 mL