Learn More
Globe Scientific Plug Stopper for 12mm Tubes
Codice prodotto. 31923026 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Lavender
Natural
Orange
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 20000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31923026 Natural pezzi 20000
31922589 Blue pezzi 20000
31922856 Green pezzi 20000
31922829 Lavender pezzi 20000
31922740 Orange pezzi 20000
31922566 Yellow pezzi 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31923026 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 118139C
Spedizione stimata: 04-01-2027
Provides a leak resistant seal
  • Made of polyethylene
  • Assorted colors available
Specifica
Product Type Plug Stopper Cap
Materiale Polyethylene
Colore Natural
Dimensioni (sistema imperiale) 0.47 in.
Dimensioni (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 mm Tubes