Learn More
Globe Scientific Plug Tube Caps
Codice prodotto. 31923289 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 20000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31923289 Red pezzi 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31923289 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 118139R
Spedizione stimata: 11-01-2027
For use with 2 x 75mm tubes.
Specifica
Product Type Plug Stopper Cap
Materiale Polypropylene
Colore Red
Dimensioni (sistema imperiale) 0.47 in.
Dimensioni (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 x 75 mm Tubes