Learn More
Globe Scientific Polystyrene Nesting Sample Cups
Descrizione
- Fits inside other test tubes or original blood collection tubes providing smaller sample area
- Designed for use on high-volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 Series and more
- Available in 1mL and 2mL sizes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 mL |
| Product Type | Nesting Sample Cup |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.03 oz. |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used when smaller sampling is necessary |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | High volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 series and more |
| Capacità | 1 mL |