Learn More
Globe Scientific Polystyrene Nesting Sample Cups
Codice prodotto. 31923493 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
Capacità (sistema imperiale):
0.03 oz.
0.06 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31923493 2 mL 0.06 oz. pezzi 1000
31922688 1 mL 0.03 oz. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31923493 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 5505
Spedizione stimata: 11-01-2027
Used when smaller sampling is necessary
  • Fits inside other test tubes or original blood collection tubes providing smaller sample area
  • Designed for use on high-volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 Series and more
  • Available in 1mL and 2mL sizes
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Product Type Nesting Sample Cup
Capacità (sistema imperiale) 0.06 oz.
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) Used when smaller sampling is necessary
Da utilizzare con (apparecchiatura) High volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 series and more
Capacità 2 mL