Descrizione
- Model CX series sample cups available in 0.5 and 2mL volumes
Specifica
Specifica
| Tipo | Sample Cup |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Beckman Analyzers |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |