Learn More
Globe Scientific Test Tubes
Codice prodotto. 31922038 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
70 mm
75 mm
100 mm
Diametro (sistema metrico):
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
Con bordo:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2500
pezzi 4000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Materiale Con bordo Dimensione della confezione
31922038 55 mm 12 mm Polystyrene No pezzi 1000
31922413 100 mm 13 mm Polypropylene No pezzi 1000
31923033 100 mm 13 mm Polystyrene No pezzi 1000
31922203 75 mm 12 mm Polystyrene No pezzi 4000
31923716 75 mm 16 mm Polystyrene No pezzi 1000
31923003 75 mm 16 mm Polystyrene Yes pezzi 2500
31922505 75 mm 16 mm Polypropylene Yes pezzi 2500
31922310 75 mm 16 mm Polypropylene No pezzi 1000
31923042 70 mm 11 mm Polystyrene No pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 31922038 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 117011
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Multi-use test tubes to fit most laboratory applications
  • Non-sterile
  • Molded either from premium-grade polystyrene for clarity, or polypropylene for impact strength and stability to common acids, alkalis, and solvents
  • Polystyrene tubes can withstand 3000rcf
  • Polypropylene tubes can withstand 5000rcf and are autoclavable and freezable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Materiale Polystyrene
Imballaggio 1000/Cs.
Con bordo No
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Test Tube