Learn More
Brady™ Glossy Polyester RFID Asset Tracking Labels
Codice prodotto. 17415993 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17415993 White 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17415993 Fornitore Brady™ N. del fornitore 307923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    328.47€ / 1 rotoli
    Risparmia 35.53€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
UHF RFID Labels are suitable for outdoor and indoor use, large read ranges, and UV exposed environments.
  • For general applications such as retail, industry, supply chain and others
  • Antenna is designed for application on non-metal surfaces
  • Polyester tag face material with chip bonded to aluminum antenna using anisotropic conductive film adhesive
  • Suitable for thermal transfer printing, including RFID encoding
  • Labels are outside wound and 100% inspected, 500 good RFID labels per roll with bad tags marked
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) RFID Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sato CL4NX Plus Industrial Label Printer, Zebra™ ZT411 Industrial Label Printer
Etichette per riga 1
Quantità 500 Labels
Temperature Range (Metric) -80°C to +120°C
Spessore (sistema metrico) 0.24 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.6 mm
Larghezza (sistema metrico) 53 mm
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Alternate Part Number THT-UHF-423-53X26