Learn More
SICCO Gloves
Codice prodotto. 16639263
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
Dimensione della confezione:
1 paio
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16639263 7 1 paio
16649263 8 1 paio
16659263 9 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16639263 Fornitore SICCO N. del fornitore V197207
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gloves Natural rubber
Wearable on both sides, suitable for openings of 190 mm, resistant to tear, perforation and abrasion, high flexibility, low voltage value, minimal static charge. Scope of delivery: 1 pair
Specifica
Colore Yellow
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Product Type Gloves
Size 7
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm