Learn More
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B
Product Code. 16452769
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16452769 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16452769 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYP0308
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B is derived from fibrinopeptide B amino acid residues 1-14. Human fibrinopeptide B (hFpB), a thrombin-derived proteolytic cleavage product of the fibrinogen B beta-chain, to stimulate neutrophils (PMN), monocytes, and fibroblasts.
Spécification
CAS 103213-49-6
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Molecular Weight (g/mol) 1570.6 g/mol
Product Type Peptides
Quantity 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.