Learn More
Gluconate Calcium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428606
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16428606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1092
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Specifica
Materiale o nome chimico Gluconate Calcium
CAS 299-28-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H12O7.1/2Ca
Quantità 100 mg
Sinonimo Calcium D-gluconate Gluconic acid hemicalcium salt
Informazioni di solubilità H2O : 20 mg/mL (92.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O)=O.[1/2Ca]
Molecular Weight (g/mol) 216.2
Peso formulazione 216.2
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only