Learn More
Gluconate sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438606
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1092A
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Specifica
Materiale o nome chimico Gluconate sodium
CAS 527-07-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H11NaO7
Quantità 100 mg
Sinonimo D-Gluconic acid sodium salt Sodium D-gluconate D-Gluconate sodium salt
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (458.42 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 218.14
Peso formulazione 218.14
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only