Learn More
Gluconic acid, potassium salt, 99%
Codice prodotto. 10591861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591861 1 kg Plastic bottle 1kg
10318560 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10591861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229320010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C6H11KO7
Molecular Weight (g/mol) 234.25
Numero MDL MFCD00064211
InChI Key HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Sinonimo potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC Name potassium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Gluconic acid, potassium salt
Nota nome 0.99
Punto di fusione 178°C to 181°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 3% max. (105°C, 4 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 4492
Condizione di rotazione specifica +14.10° (21°C c=1.2,H2O)
Rotazione specifica + 14.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in abs. alcohol,ether,,benzene and chloroform
Peso formulazione 234.25
Percent Purity 0.99
Forma fisica Crystalline or Granular Powder