Learn More
Gluconic acid, sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10175773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10175773 10 kg Plastic drum 10kg
10733571 5 g Glass Bottle 5g
10582011 1 kg Plastic Bottle 1kg
10604692 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10175773 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181390100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-07-1
Formula molecolare C6H11NaO7
Molecular Weight (g/mol) 218.137
Numero MDL MFCD00064210
InChI Key UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Sinonimo sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
IUPAC Name sodium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Gluconic acid, sodium salt
Punto di fusione 206.0°C to 209.0°C
Colore White to Beige
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.98
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare HOCH2[CH(OH)]4CO2Na
Quantità 10 kg
Beilstein 03, I, 188
Indice di Merck 15, 4492
Condizione di rotazione specifica + 12.10 (23.00°C c=1.75,H2O)
Rotazione specifica + 12.10
Peso formulazione 218.14
Percent Purity 0.98
Forma fisica Crystalline Powder