Learn More
delta-Gluconolactone, 99%
Codice prodotto. 10083320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10083320 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10461481 250 g Bottiglia in vetro 250g
10750955 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10083320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-80-2
Formula molecolare C6H10O6
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Numero MDL MFCD00006647
InChI Key PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMILES OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico δ-Gluconolactone
Punto di fusione 151.0°C to 155.0°C
Colore White
Densità 0.6000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Beilstein 18, 405
Indice di Merck 15, 4493
Gravità specifica 0.6
Rotazione specifica + 65.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: 1g/100 g alcohol,insoluble in ether
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder