Learn More
Abcam Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit
Codice prodotto. 32112996 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112996 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32112996 Fornitore Abcam N. del fornitore ab303735100Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Assay Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay in 60m in Cell/Tissue Extracts with Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit AB303735. Sensitivity ~ 1 μU. Use with Microplate reader.
Assay Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay in 60m in Cell/Tissue Extracts with Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit AB303735. Sensitivity ~ 1 μU. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 100 Tests
Status giuridico RUO