Learn More
Glucose monohydrate, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16666153 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16666153 6 x 2.5 kg pezzi 6
16636153 1 kg 1kg
16646153 2.5 kg 2.50kg
16656153 6 x 1 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16666153 Fornitore Fluka N. del fornitore 16301H6X2.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7.0-9.5% water
  • Wide selection of support materials and multiple cartridge/column sizes
  • Every stationary phase batch tested to ensure lot-to-lot reproducibility
  • B&J’s reliable quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10-1-5996
Formula molecolare C6H14O7
Molecular Weight (g/mol) 198.17
InChI Key OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
PubChem CID 133126654
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol hydrate
SMILES O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 6 x 2.5 kg
Solventi residui Complying
Percent Purity 97.5 to 102.0%
Grado Reagent Pharmacopeia Organics
Forma fisica Powder