Learn More
Glucose Monohydrate, LoGiCal
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
Glucose Monohydrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Nomi componenti o analita | Glucose Monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H12 O6 . H2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| IUPAC Name | (2 SR,3 R,4 S,5 S,6 R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol monohydrate |
| Industry Type | Forensics |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.17 |
| Vedi altri risultati |