Learn More
Glucose Monohydrate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Glucose Monohydrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Nomi componenti o analita | Glucose Monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H12 O6 . H2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| IUPAC Name | (2SR,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol monohydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.17 |
| Quantità | 250 mg |
| Vedi altri risultati |