missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Detection method: Fluorescent
- Sensitivity: 0.05 nmol/well
- Assay time: 2 hr
- Sample types: Adherent cells, Suspension cells
- Results type: Quantitative
- Instrument compatibility: Microplate reader
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Solution Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 100 Tests |
| Run Time | 2 hr. |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Substrato | D-Glucose |
| Target Molecule | D-Glucose |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Adherent cells, Suspension cells |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?