Descrizione
Glut1 Monoclonal specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
Specifica
| Antigene | Glut1 |
| Applicazioni | ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | GLUT1/3132R |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fragment of human Glut1 protein (around aa 203-305) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11166) |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?