Learn More
Glutahione oxidized, For HPLC analysis, 98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11453711 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453711 1 g -
11463711 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453711 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215119301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 27025-41-8
Formula molecolare C20H32N6O12S2
Molecular Weight (g/mol) 612.63
Numero MDL MFCD00150701
InChI Key YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinonimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glutahione oxidized
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Quantità 1 g
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-{[(1R)-2-{[(2R)-2-[(4S)-4-amino-4-carboxybutanamido]-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]carbamoyl}butanoic acid
Peso formulazione 612.64
Percent Purity 0.98
Forma fisica Lyophilized Powder