Specifications
| Materiale o nome chimico | Glutahione oxidized |
| Nota nome | For HPLC analysis |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| IUPAC Name | 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butanoic acid |
| Peso formulazione | 612.64 |
| Percent Purity | 0.98 |
| Forma fisica | Lyophilized Powder |