Learn More
Glutamate Receptor 6 Antibody (8A1F11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18666768 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18666768 0.025 mL 0.03mL
18283421 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18666768 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2617880.025ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Glutamate Receptor 6 Monoclonal specifically detects Glutamate Receptor 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Glutamate Receptor 6
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 8A1F11
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene EAA4, glutamate receptor 6, glutamate receptor, ionotropic, kainate 2, ionotropic kainate 2, MGC74427
Simboli geni GRIK2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified recombinant fragment of human GRIK2 (AA: extra 45-226) expressed in E. Coli.
Peso molecolare dell'antigene 102.5 kDa
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2898
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus