Learn More
Glutaminase C-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465288
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16465288 10 mg 10mg
16431497 50 mg -
16428007 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16465288 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12682
MedChemExpress Glutaminase C-IN-1 (Compound 968) is an allosteric inhibitor of Glutaminase C that inhibits cancer cell growth without affecting their normal cellular counterparts.
Glutaminase C-IN-1 (Compound 968) is an allosteric inhibitor of Glutaminase C that inhibits cancer cell growth without affecting their normal cellular counterparts.
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaminase C-IN-1
CAS 311795-38-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H27BrN2O
Quantità 10 mg
Sinonimo Compound 968
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (52.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C(C2=CC=C(N(C)C)C(Br)=C2)NC3=C4C5=CC=CC=C5C=C3)=C4CC(C)(C)C1
Molecular Weight (g/mol) 475.42
Peso formulazione 475.42
Percent Purity 99.59%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only