Learn More
Glutaraldehyde, 50% Aqueous Solution, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11442731 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11442731 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11442731 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219859580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaraldehyde
Forma fisica Aqueous Solution
CAS 111-30-8
Densità 1.061 g/cm3 (at 20 °C)
Quantità 100 mL
Formula molecolare C5H8O2
Numero MDL MFCD00007025
Sinonimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
IUPAC Name pentanedial
Molecular Weight (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Peso formulazione 100.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50%