Learn More
Glutaraldehyde (50% in water), TRC
Codice prodotto. 30012801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012801 10 g 10g
30009169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG59730010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-30-8
Formula molecolare C5 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Sinonimo Glutaraldehyde (6CI,8CI), 1,5-Pentanedial, 5-Oxopentanal, Aldesan, Aqucar 550, Bactron K 31, Banicide, Bioban Eth 1000, Biocide G 30, Biomate 743, Cidex, Cidex 7, Cidex-Dialyzer, Cidexplus, Cleancide 275, Diglutaric aldehyde, Eimaldehyde, Floperm 665X1, Formula H, GT 50, Glu-Cid, Glutaclean, Glutaral, Glutardialdehyde, Glutarex 28, Glutaric acid dialdehyde, Glutaric dialdehyde, Glutohyde, Hospex, KS 02, Kcide 850, Maxicide Plus, Metricide Plus, NSC 13392, Odycide B 310, Panavirocide, Permachem OB 5, Piror 850, Protectol GA 50, Relugan GT, Relugan GT 50, Relugan GTW, Sellatan CF-N, Sonacide, Sporicidin, Sterihyde, Sterihyde L, Sterisol S, Surcide G 50, T 352, Tret-O-Lite XC 102, Ucarcide 250, Ucarcide 250 Antimicrobial, Ucarcide 50, Ucarcide 50 Antimicrobial, Ukatan 24, Venno-FF super, Wavicide 01
IUPAC Name pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaraldehyde
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Peso formulazione 100.0524