Learn More
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10418543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10418543 1 L Glass Bottle 1L
10545444 4 L Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10418543 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP25481
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Recommended Storage
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-30-8 , 7732-18-5
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00007025
InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC Name pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaraldehyde Solution
Forma fisica Liquid
Punto di fusione -5°C
Nota nome 25%
Punti di ebollizione 100°C
Densità 1.060g/cm³
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 16.4mmHg at 20°C
Quantità 1 L
Intervallo percentuale saggio 24.0 to 26.5 %
Formula lineare HC(O)(CH2)3CHO
Indice di Merck 15, 4508
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 24.0 to 26.5%
Grado Certified
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutaric dialdehyde 25 % solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde