Learn More
Glutaraldehyde Solution (50%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10627633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10627633 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10627633 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP25471
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Glass Bottle; 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaraldehyde Solution
Forma fisica Liquid
Punto di fusione -33°C
Nota nome 50%
Punti di ebollizione 101.5°C
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Densità 1.130g/cm³
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.125 to 1.135 (at 20°C)
Pressione del vapore 15mmHg at 20°C
Viscosità 20 mPa/s (50°C)
Informazioni di decomposizione Decomposition Information: 110°C
pH 3.7
Quantità 1 L
Intervallo percentuale saggio 49.0 to 52.0 %
Formula molecolare C5H8O2
Formula lineare HC(O)(CH2)3CHO
Numero MDL MFCD00007025
Numero UN 2927
Indice di Merck 15, 4508
Sinonimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
IUPAC Name pentanedial
Molecular Weight (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 49.0 to 52.0%
Grado Certified
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutaraldehyde Solution 50%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.