Learn More
Glutaric acid, 99%
Codice prodotto. 10122820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10122820 100 g Plastic bottle 100g
10436730 25 g Glass Bottle 25g
10081060 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10122820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119961000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-94-1
Formula molecolare C5H8O4
Molecular Weight (g/mol) 132.12
Numero MDL MFCD00004410
InChI Key JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
PubChem CID 743
ChEBI CHEBI:17859
IUPAC Name pentanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaric acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 92.0°C to 99.0°C
Colore Orange
Punti di ebollizione 302.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2C(CH2)3CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, 631
Fieser 01,412
Indice di Merck 15, 4509
Informazioni di solubilità Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in abs. alcohol and ether, soluble in benzene and chloroform
Peso formulazione 132.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutaric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid