Learn More
Glutaric Acid, TRC
Codice prodotto. 17970885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970885 5 g 5g
17941685 25 g 25g
17914835 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17970885 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG5980005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-94-1
Formula molecolare C5 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 132.11
Sinonimo Glutaric Acid, Pentanedioic acid, Glutaric acid (8CI), 1,3-Propanedicarboxylic acid, 1,5-Pentanedioic acid, NSC 9238
IUPAC Name pentanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaric Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Peso formulazione 132.0423