Learn More
Glutaric anhydride, 95%
Codice prodotto. 10744611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744611 500 g Bottiglia in vetro 500g
10386840 5 g Bottiglia in vetro 5g
10446730 100 g Bottiglia in vetro 100g
10404215 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10744611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119975000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-55-4
Formula molecolare C5H6O3
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Numero MDL MFCD00006679
InChI Key VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC Name oxane-2,6-dione
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaric anhydride
Nota nome 97%
Punto di fusione 46.0°C to 57.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 173°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 17, V,11, 9
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform
Peso formulazione 114.1
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutaric anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.