Learn More
Glutaric Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glutaric Anhydride |
| CAS | 108-55-4 |
| Formula molecolare | C5H6O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2 |
| SMILES | O=C1CCCC(=O)O1 |
| IUPAC Name | oxane-2,6-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.1 |
| Peso formulazione | 114.0317 |