Learn More
Glutaric dialdehyde, 50 wt.% solution in water
Codice prodotto. 10533064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10533064 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10628283 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10454425 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10533064 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.95€
    80.20€ / 1kg
    Risparmia 5.75€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaric dialdehyde
Nota nome 50 wt% Solution in Water
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Punto di fusione -33.0°C
Densità 1.1300g/mL
pH 3.2 to 4.2
Punti di ebollizione 101.5°C (740.0 mmHg)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H8O2
Formula lineare OHC(CH2)3CHO
Numero MDL MFCD00007025
Quantità 1 kg
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Indice di Merck 15, 4508
Gravità specifica 1.13
Sinonimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
IUPAC Name pentanedial
Molecular Weight (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Viscosità 20 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 100.12
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutaric dialdehyde, 50 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.